Läs mer
5-Bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15431897
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. 15431897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043367.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate
CAS 3034-04-6
Smältpunkt 165°C to 166°C
Molekylformel C16H14O3
MDL-nummer MFCD00040632
Kvantitet 10 g
Synonym 6-methoxyflavanone, 6-methoxy-2-phenylchroman-4-one, 6-methoxy-2-phenyl-chroman-4-one, 6-methoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, flavanone, 6-methoxy, acmc-1adv8, 6-methoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-methoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one #, 2,3-dihydro-6-methoxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-6-methoxy-2-phenyl
InChI-nyckel YURQMHCZHLMHIB-UHFFFAOYNA-N
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)OC(CC2=O)C3=CC=CC=C3
IUPAC-namn 6-methoxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 254.29
PubChem CID 97860
Formel vikt 330.57
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder