missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-brom-4-indoyl-α -D-galaktopyranosid,> 99 %, för TLC analys, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4774852 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11486331

Brand: MP Biomedicals 0219392105

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

5-brom-4-klor-3-indolyl-α -D-galaktopyranosid är enα -galaktosidsubstrat som differentierarα -galaktosidaspositiva jäststammar eller bakterier

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 107021-38-5
Molekylformel C14H15BrClNO6
Molekylvikt (g/mol) 408.63
MDL-nummer MFCD00063780
InChI-nyckel OPIFSICVWOWJMJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym x-alpha-gal, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloroindoxyl alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, x-alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactoside
PubChem CID 10173103
ChEBI CHEBI:75506
IUPAC-namn 2-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OCC1OC(OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)C(O)C(O)C1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-Indoyl-α-D-galactopyranoside
Namnnotering For TLC analysis
Färg Vitt
Analysprocentintervall > 99%
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 408.63
Fysisk form Pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.