Läs mer
5-brom-4-metoxitiofen-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10475312
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10475312 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11356875 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10475312 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00596DA
Kemiska identifierare
CAS 162848-23-9
Molekylformel C6H5BrO3S
Molekylvikt (g/mol) 237.07
MDL-nummer MFCD00068031
InChI-nyckel OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778393
IUPAC-namn 5-brom-4-metoxitiofen-3-karboxylsyra
LEDER COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.07
Procent renhet 97%