Läs mer
5-brom-4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10709923
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10709923 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10320913 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10709923 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00859DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 850375-27-8
Molekylformel C11H7BrF3NS
Molekylvikt (g/mol) 322.143
MDL-nummer MFCD04974053
InChI-nyckel BZCIYGNYGIKEEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-1,3-thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 5-bromanyl-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2824063
IUPAC-namn 5-brom-4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 322.15
Procent renhet 97%