Läs mer
5-brom-4-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526294
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10526294 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10152974 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10526294 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18110DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 21354-98-3
Molekylformel C10H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 238.08
MDL-nummer MFCD11109319
InChI-nyckel QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
PubChem CID 15328586
IUPAC-namn 5-brom-4-metyl-2-fenyl-l,3-oxazol
LEDER CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.08
Procent renhet 95%