Läs mer
5-brom-4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10507863
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10507863 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10507863 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29210DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS 28771-82-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H8BrNS
MDL-nummer MFCD04974049
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-phenylthiazole, thiazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-thiazole, thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl benzene
InChI-nyckel XNYKJKJMPCGEQI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(Br)SC(=N1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5-brom-4-metyl-2-fenyl-l,3-tiazol
Molekylvikt (g/mol) 254.15
PubChem CID 2795494
Formel vikt 254.15
Procent renhet 97%