Läs mer
5-Bromo-4-methyl-2-thiazolamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-4-methyl-2-thiazolamine |
| CAS | 3034-57-9 |
| Molekylformel | C4H5N2SBr |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (5-Bromo-4-methylthiazol-2-yl)amine, 2-Amino-4-methyl-5-bromothiazole, 2-Amino-5-bromo-4-methylthiazole, 5-Bromo-4-methylthiazol-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrN2S/c1-2-3(5)8-4(6)7-2/h1H3,(H2,6,7) |
| LEDER | Cc1nc(N)sc1Br |
| IUPAC-namn | 5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.06 |
| Formel vikt | 191.9357 |