Läs mer
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxan, 98 %
Beskrivelse
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän beskrivning
•5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan är en kemisk förening som visar antimikrobiell aktivitet mot gramnegativa och grampositiva bakterier, jäst och svampar
• Denna förening är kapabel att främja oxidationen av essentiella proteintioler, vilket orsakar hämning av enzymaktivitet som leder till hämning av mikrobiell tillväxt
Ansökan
•5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan har använts som stabilisator och konserveringsmedel för biologiska molekyler och lösningar, inklusive antikroppar och antisera
• Det kan användas ensamt eller i kombination med metylisotiazolinon, som också anses vara ett effektivt konserveringsmedel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane |
| Smältpunkt | 58 °C till 61 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 12,5 mg/ml |
| Formel vikt | 212 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.