Läs mer
5-bromo-5-nitro-1,3-dioxan, 98 %
Produktkod. 15416909
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416909 25 g 25g
15406909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65443.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2948.90 SEK
    2647.65 SEK / 25g
    Save 301.25 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan, även känt som bronidox, visar antimikrobiell aktivitet mot gramnegativa och grampositiva bakterier, jäst och svampar. | CAS: 30007-47-7 | C4H6BrNO4 | 211,999 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän beskrivning
•5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan är en kemisk förening som visar antimikrobiell aktivitet mot gramnegativa och grampositiva bakterier, jäst och svampar
• Denna förening är kapabel att främja oxidationen av essentiella proteintioler, vilket orsakar hämning av enzymaktivitet som leder till hämning av mikrobiell tillväxt
Ansökan
•5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan har använts som stabilisator och konserveringsmedel för biologiska molekyler och lösningar, inklusive antikroppar och antisera
• Det kan användas ensamt eller i kombination med metylisotiazolinon, som också anses vara ett effektivt konserveringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30007-47-7
Molekylformel C4H6BrNO4
Molekylvikt (g/mol) 211.999
MDL-nummer MFCD00101855
InChI-nyckel XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronidox, 1,3-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-bromo-5-nitro-m-dioxane, unii-u184i9qbnm, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, m-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan german, u184i9qbnm, bronidox l, acmc-209hcf
PubChem CID 1807
IUPAC-namn 5-brom-5-nitro-l,3-dioxan
LEDER C1C(COCO1)([N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Smältpunkt 58 °C till 61 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 12,5 mg/ml
Formel vikt 212
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.