Läs mer
5-Bromo-5Alpha-cholestane-3,6-diol 3-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-5alpha-cholestane-3,6-diol 3-Acetate |
| CAS | 1258-35-1 |
| Molekylformel | C29H49BrO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3beta-Acetoxy-5-bromo-5alpha-cholestan-6beta-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H49BrO3/c1-18(2)8-7-9-19(3)23-10-11-24-22-16-26(32)29(30)17-21(33-20(4)31)12-15-28(29,6)25(22)13-14-27(23,24)5/h18-19,21-26,32H,7-17H2,1-6H3/t19-,21-,22+,23?,24+,25+,26-,27-,28-,29+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)CCC[C@@H](C)C1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@@]4(Br)C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(3R,5R,6R,8S,9S,10R,13R,14S)-5-bromo-6-hydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 525.6 |
| Formel vikt | 524.2865 |