Läs mer
5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10780745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10780745 5 g Glasflaska 5g
10191282 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10780745 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 360800050
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 185017-72-5
Molekylformel C6H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 206.47
MDL-nummer MFCD03095218
InChI-nyckel JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-chloro-6-picoline, 5-bromo-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-3-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro-6-methyl, 3-bromo-2-chloro-6-methyl-pyridine, pubchem1286, acmc-209emg, ksc538q8t, 3-bromo-2-chloro-6 picoline
PubChem CID 2734418
IUPAC-namn 3-brom-2-klor-6-metylpyridin
LEDER CC1=CC=C(Br)C(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-6-chloro-2-picoline
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 206.5
Procent renhet 98+%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-6-chloro-2-picoline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.