Läs mer
5-brom-6-klornikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7031343
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15435107 1 g 1g
15445107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15435107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32384.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 29241-62-1 | Molekylformel: C6H2BrClNO2 | Molekylvikt: 235,44 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29241-62-1
Molekylformel C6H2BrClNO2
Molekylvikt (g/mol) 235.44
MDL-nummer MFCD01927098
InChI-nyckel DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123
PubChem CID 285433
LEDER [O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Smältpunkt 170 °C till 173 °C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-bromo-6-kloropyridin-3-karboxylat
Formel vikt 236.45
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.