Läs mer
5-Brom-6-kloropyridin-3-sulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 216394-05-7 |
| Molekylformel | C5 H2 Br Cl2 N O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H |
| LEDER | Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 5-bromo-6-kloropyridin-3-sulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.95 |
| Formel vikt | 288.8367 |