Läs mer
5-Brom-6-kloropyridin-3-sulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30341871
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30341871 2 g
1 options
Produktkod. 30341871 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6824002G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride
CAS 216394-05-7
Molekylformel C5 H2 Br Cl2 N O2 S
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H
LEDER Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 5-bromo-6-kloropyridin-3-sulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 290.95
Formel vikt 288.8367