Läs mer
5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| CAS | 134892-46-9 |
| Molekylformel | C9 H4 Br N3 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Quinoxaline, 5-bromo-6-isothiocyanato-, 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4BrN3S/c10-8-6(13-5-14)1-2-7-9(8)12-4-3-11-7/h1-4H |
| LEDER | Brc1c(ccc2nccnc12)N=C=S |
| IUPAC-namn | 5-bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.12 |
| Formel vikt | 264.9309 |