Läs mer
5-Bromo-6-methoxynicotinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-6-methoxynicotinic Acid |
| CAS | 1186194-46-6 |
| Molekylformel | C7 H6 Br N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-6-5(8)2-4(3-9-6)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | COc1ncc(cc1Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.031 |
| Formel vikt | 230.953 |