Läs mer
5-brom-6-metylpyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2702639
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 10102994
Brand: Thermo Scientific Maybridge XBX00110EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 42753-71-9
Molekylformel C6H8BrN2
Molekylvikt (g/mol) 188.05
MDL-nummer MFCD00068230
InChI-nyckel SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
IUPAC-namn 5-brom-6-metylpyridin-2-amin
LEDER CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 187.04
Procent renhet 95%