Läs mer
5-brom-7-azaindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484420
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484420 1 g 1g
11474420 250 mg 250mg
15447857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484420 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50040.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183208-35-7
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.04
MDL-nummer MFCD06659677
InChI-nyckel LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10307932
LEDER BrC1=CN=C2NC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-7-azaindole
Smältpunkt 178°C to 179°C
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromo-7-azaindole, 5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo, 5-bromo azaindole, 3-bromo-7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-1h-pyrrolo 2 , 3-b pyridine, 5-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo,7-azaindole
IUPAC-namn 5-brom-lH-pyrrolo[2,3-b]pyridin
Formel vikt 197.04
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.