Läs mer
5-Bromo-7-ethyl-2-formyl-benzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-7-ethyl-2-formyl-benzofuran |
| CAS | 137206-73-6 |
| Molekylformel | C11 H9 Br O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9BrO2/c1-2-7-3-9(12)4-8-5-10(6-13)14-11(7)8/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cc(Br)cc2cc(oc12)C=O |
| IUPAC-namn | 5-bromo-7-ethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.09 |
| Formel vikt | 251.9786 |