missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-7-methyl-1H-indole-2,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-7-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 77395-10-9 |
| Molekylformel | C9H6NO2Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Bromo-7-methyl-Isatin, 5-Bromo-7-methylindoline-2,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-5(10)3-6-7(4)11-9(13)8(6)12/h2-3H,1H3,(H,11,12,13) |
| LEDER | Cc1cc(Br)cc2C(=O)C(=O)Nc12 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-7-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.05 |
| Formel vikt | 238.9582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?