Läs mer
5-Bromo-7-metyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin, TRC
Produktkod. 30331577
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30331577 500 mg
1 options
Produktkod. 30331577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB685530500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1337532-51-0
Molekylformel C7H7BrN4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7BrN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
LEDER Cn1cc(Br)c2c(N)ncnc12
IUPAC-namn 5-bromo-7-metylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 227.06
Formel vikt 225.9854