Läs mer
5-Bromo-7-nitroindoline, 98%
Produktkod. 11393886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393886 1 g 1g
11303896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16993.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80166-90-1 | C8H7BrN2O2 | 243.06 g/mol
5-Bromo-7-nitroindolin används som läkemedel och intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-Bromo-7-nitroindolin används som läkemedel och intermediärer
.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80166-90-1
Molekylformel C8H7BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 243.06
MDL-nummer MFCD00005708
InChI-nyckel VXKXMHDXFLFIFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-7-nitroindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro, 5-bromo-7-nitro-1h indoline, 5-bromo-7-nitro-2,3-dihydroindole, 5-bromo-2,3-dihydro-7-nitro-1h-indole, pubchem7507, 5-bromo-7-nitro-indoline
PubChem CID 3018911
IUPAC-namn 5-brom-7-nitro-2,3-dihydro-lH-indol
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC2=C1NCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-7-nitroindoline
Smältpunkt 128°C to 133°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1373199
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 243.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.