Läs mer
5-Brom-8-metoxyquinolin, 96 %
Produktkod. 15400698
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400698 250 mg 250mg
15480688 1 g 1g
15490688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54386.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 10522-47-1 | C10H8BrNO | 238,08 g/mol
5-Bromo-8-metoxikinolin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-Bromo-8-methoxykinolin används som en
organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10522-47-1
Molekylformel C10H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 238.08
MDL-nummer MFCD04966996
InChI-nyckel ZRQISUREPLHYIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 5-bromo-8-methoxy
PubChem CID 4715023
IUPAC-namn 5-brom-8-metoxikinolin
LEDER COC1=C2N=CC=CC2=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-8-methoxyquinoline
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 238.08
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.