Läs mer
5-Bromo-DL-tryptofan, 99 %
Produktkod. 10725941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10725941 1 g Glasflaska 1g
10482313 500 mg Glasflaska 500mg
10686334 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10725941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107510010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6548-09-0 | C11H11BrN2O2 | 283,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6548-09-0
Molekylformel C11H11BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 283.13
MDL-nummer MFCD00005648
InChI-nyckel KZDNJQUJBMDHJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-dl-tryptophan, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl propanoic acid, 5-bromotryptophan, tryptophan, 5-bromo, 5-bromo-tryptophan, 2-amino-3-5-bromoindol-3-yl propanoic acid, acmc-20a9ck, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl-propionic acid, 5-bromo-dl-tryptophan, sr-2-amino-3-5-bromoindolyl propionic acid
PubChem CID 96735
IUPAC-namn 2-amino-3-(5-brom-lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER NC(CC1=CNC2=CC=C(Br)C=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-DL-tryptophan
Smältpunkt 261,0 °C till 267,0 °C
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.