Läs mer
5-brom-m-xylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407234
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407234 5 g 5g
11417234 25 g 25g
11427234 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407234 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21610.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 556-96-7 | C8H9Br | 185.064 g/mol
5-brom-m-xylen används vid framställning av substituerade 2,2'-bis(difenylfosfanylmetyl)-1,1'-binaftylderivat. Det används också för att framställa o-tolyl-3,5-xylyleter genom att reagera med o-kresol. Vidare är det en organisk byggsten som används vid syntes av olika kemikalier såväl som vid framställning av tri-o-tolylfosfin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-Bromo-m-
xylen används vid framställning av substituerad 2,2′ -bis(difenylfosfanylmetyl)-1,1′ -binaftylderivat. Det används också för att framställa o-tolyl-3,5-xylyleter genom att reagera med o-kresol. Vidare är det en organisk byggsten som används vid syntes av olika kemikalier såväl som vid framställning av tri-o-tolylfosfin.
Löslighet
Blandbar med tetrahydrofuran.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 556-96-7
Molekylformel C8H9Br
Molekylvikt (g/mol) 185.064
MDL-nummer MFCD00000087
InChI-nyckel LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-m-xylene, 3,5-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethyl, m-xylene, 5-bromo, 5-bromo-1,3-xylene, 5-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl-benzene, 5-bromo-meta-xylene, 5-bromo-3,5-dimethylbenzene, 1-bromo-3,5-dimethyl benzene
PubChem CID 136357
IUPAC-namn 1-brom-3,5-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)Br)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-m-xylene
Densitet 1.361
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.549
Beilstein 1926375
Kokpunkt 204°C
Löslighetsinformation Miscible with tetrahydrofuran.
Formel vikt 185.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.