Läs mer
5-Bromo-N-cyclopropylnicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-N-cyclopropylnicotinamide |
| CAS | 385382-48-9 |
| Molekylformel | C9H9BrN2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Bromo-N-cyclopropyl-3-pyridinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrN2O/c10-7-3-6(4-11-5-7)9(13)12-8-1-2-8/h3-5,8H,1-2H2,(H,12,13) |
| LEDER | Brc1cncc(c1)C(=O)NC2CC2 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-N-cyclopropylpyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.09 |
| Formel vikt | 239.9898 |