missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Bromo-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| CAS | 1328893-13-5 |
| Molekylformel | C5 H6 Br N3 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-Bromo-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide (ACI), 1H-Pyrazole-3-carboxamide, 5-bromo-N-methyl- (ACI), IN-F6L99 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6BrN3O/c1-7-5(10)3-2-4(6)9-8-3/h2H,1H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| LEDER | CNC(=O)c1cc(Br)n[nH]1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-N-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.025 |
| Formel vikt | 202.969 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?