Läs mer
5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411088
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411088 5 g 5g
15421088 250 mg 250mg
15401088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54947.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 845305-87-5
Molekylformel C7H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD07357421
InChI-nyckel OHYCXPXWHPWYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-n-methylpicolinamide, n-methyl 5-bromopicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 5-bromo-n-methyl, n-methyl5-bromopicolinamide, acmc-209pv5, 5-bromo-n-methylpicolimide, n-methyl-5-bromopicolinamide, 5-bromo-n-methyl-2-pyridinecarboxamide
PubChem CID 22831620
IUPAC-namn 5-brom-N-metylpyridin-2-karboxamid
LEDER CNC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
Smältpunkt 76°C to 77°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.05
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.