Läs mer
5-Brom-pyridin-2-sulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromo-pyridine-2-sulfonyl chloride |
| CAS | 874959-68-9 |
| Molekylformel | C5H3BrClNO2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-bromopyridin-2-sulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.5 |
| Formel vikt | 254.8756 |