Läs mer
5-Bromoacetyl-2-hydroxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromoacetyl-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 73866-23-6 |
| Molekylformel | C9H8BrNO3 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 5-(Bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide, 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide, 5-(Bromoacetyl)salicylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrNO3/c10-4-8(13)5-1-2-7(12)6(3-5)9(11)14/h1-3,12H,4H2,(H2,11,14) |
| LEDER | NC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 5-(2-bromoacetyl)-2-hydroxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.07 |
| Formel vikt | 256.9688 |