Läs mer
5-(Bromacetyl)-2-oxoindolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10357394
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10357394 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10462284 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10357394 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53305DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 105316-98-1
Molekylformel C10H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 254.083
MDL-nummer MFCD08690294
InChI-nyckel WHLZVVMOQHTDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoacetyl-2-oxoindoline, 5-2-bromoacetyl indolin-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-2-bromoacetyl-1,3-dihydroindol-2-one, 2h-indol-2-one,5-2-bromoacetyl-1,3-dihydro, 5-bromoacetyloxindole, acmc-20a59p, 5-alpha-bromoacetyl oxindole, 5-2-bromoacetyl-2-indolinone, 2h-indol-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro
PubChem CID 22099309
IUPAC-namn 5-(2-bromacetyl)-1,3-dihydroindol-2-on
LEDER C1C2=C(C=CC(=C2)C(=O)CBr)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.08
Procent renhet 97%