Läs mer
5-(Bromacetyl)-2-oxoindolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10462284
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10462284 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10357394 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53305CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 105316-98-1
Molekylformel C10H8BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 254.083
MDL-nummer MFCD08690294
InChI-nyckel WHLZVVMOQHTDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoacetyl-2-oxoindoline, 5-2-bromoacetyl indolin-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-2-bromoacetyl-1,3-dihydroindol-2-one, 2h-indol-2-one,5-2-bromoacetyl-1,3-dihydro, 5-bromoacetyloxindole, acmc-20a59p, 5-alpha-bromoacetyl oxindole, 5-2-bromoacetyl-2-indolinone, 2h-indol-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro
PubChem CID 22099309
IUPAC-namn 5-(2-bromacetyl)-1,3-dihydroindol-2-on
LEDER C1C2=C(C=CC(=C2)C(=O)CBr)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 254.08
Procent renhet 97%