Läs mer
5-(Bromoacetyl)salicylaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Bromoacetyl)salicylaldehyde |
| CAS | 115787-50-3 |
| Molekylformel | C9H7BrO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxy-benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrO3/c10-4-9(13)6-1-2-8(12)7(3-6)5-11/h1-3,5,12H,4H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1C=O)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 5-(2-bromoacetyl)-2-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.05 |
| Formel vikt | 241.9579 |