Läs mer
5-Brombenso[b]furan-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10767885
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10767885 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10567663 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10341523 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10767885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31204DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 23145-16-6
Molekylformel C9H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 225.041
InChI-nyckel UPEGFMDITWHVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzofuran-2-carbaldehyde, 5-bromobenzo b furan-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-formylbenzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde,5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxaldehyde, pubchem10165, acmc-1cjl8, 5-bromo-benzofuran-2-carbaldehyde
PubChem CID 2795535
IUPAC-namn 5-brom-1-bensofuran-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 225.04
Procent renhet 97%