Läs mer
5-Brombenso[b]furan-2-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 259.49 |
| Procent renhet | 95% |