Läs mer
5-Brombenso[b]furan-2-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10123724
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10123724 5 g 5g
10045762 250 mg 250mg
10219282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10123724 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31202DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 62878-96-0
Molekylformel C9H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 259.483
InChI-nyckel FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795534
IUPAC-namn 5-brom-l-bensofuran-2-karbonylklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 259.49
Procent renhet 95%