Läs mer
5-Brombenso[b]furan-2-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10219282
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10219282 1 g 1g
10045762 250 mg 250mg
10123724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10219282 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31202DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 62878-96-0
Molekylformel C9H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 259.483
InChI-nyckel FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795534
IUPAC-namn 5-brom-l-bensofuran-2-karbonylklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 259.49
Procent renhet 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.