Läs mer
5-Brombenso[b]furan-2-karboxylsyra 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10188172
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10188172 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10285524 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10188172 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31201DA
Kemiska identifierare
CAS 10242-11-2
Molekylformel C9H5BrO3
Molekylvikt (g/mol) 241.04
InChI-nyckel QKUWZCOVKRUXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-carboxy-1-benzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid, acmc-1bxoo, buttpark 34\07-74, 5-bromo benzo furan 2-carboxylic acid
PubChem CID 735247
IUPAC-namn 5-brom-l-bensofuran-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.04
Procent renhet 97%