Läs mer
5-Bromobenzo[b]furan, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15279836 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15279836 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15279836 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452780010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromobenzo[b]furan
CAS 23145-07-5
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C8H5BrO
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
InChI-nyckel AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
IUPAC-namn 5-bromo-1-benzofuran
Molekylvikt (g/mol) 197.03
PubChem CID 90015
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromobenzo[b]furan, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.