Läs mer
5-Brombenso[b]tiofen-2-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10127842
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10127842 250 mg 250mg
10650695 1 g 1g
10158424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10127842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38801CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7312-10-9
Molekylformel C9H4BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 256.09
MDL-nummer MFCD01929338
InChI-nyckel ONNFNEFYXIPHCA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo, onnfnefyxiphca-uhfffaoysa-n, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 737737
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 257.11
Procent renhet 97%