Läs mer
5-Brombenso[b]tiofen-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402643
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10402643 250 mg 250mg
10239712 1 g 1g
10275994 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10402643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7312-24-5
Molekylformel C9H5BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 257.101
InChI-nyckel DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylicacid, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 5-bromo, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-3-carboxybenzo b thiophene, 5-bromo-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #
PubChem CID 621037
IUPAC-namn 5-brom-l-bensotiofen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 257.11
Procent renhet 97%