Läs mer
5-Bromobenzo[b]tiofen, 98+%
Produktkod. 11354586
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354586 5 g 5g
11364586 250 mg 250mg
11344586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20133.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 4923-87-9 | C8H5BrS | 213,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4923-87-9
Molekylformel C8H5BrS
Molekylvikt (g/mol) 213.09
MDL-nummer MFCD03069318
InChI-nyckel RDSIMGKJEYNNLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox
PubChem CID 2776578
IUPAC-namn 5-brom-l-bensotiofen
LEDER BrC1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromobenzo[b]thiophene
Smältpunkt 44 °C till 48 °C
Kokpunkt 105 °C till 107 °C (10 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 112878
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 213.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.