Läs mer
5-Bromobenzofuran-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromobenzofuran-2-carboxamide |
| CAS | 35351-21-4 |
| Molekylformel | C9H6BrNO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Bromo-2-benzo[b]furancarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12/h1-4H,(H2,11,12) |
| LEDER | NC(=O)c1oc2ccc(Br)cc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.05 |
| Formel vikt | 238.9582 |