Läs mer
5-Brombensofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448137
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448137 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15448137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51674.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 51376-06-8 | C6H3BrN2O | 199.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromobenzofurazan
CAS 51376-06-8
Molekylformel C6H3BrN2O
MDL-nummer MFCD02682026
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
InChI-nyckel ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC2=NON=C2C=C1
IUPAC-namn 5-brom-2,1,3-bensoxadiazol
Molekylvikt (g/mol) 199.01
PubChem CID 2776298
Formel vikt 199.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.