Läs mer
5-Bromobenzothiophene, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007377
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007377 100 g 100g
30997980 10 g 10g
30989448 1 g 1g
30991342 25 g 25g
30998313 5 g 5g
31003460 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31007377 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10874100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromobenzothiophene
CAS 4923-87-9
Molekylformel C8H5BrS
MDL-nummer MFCD03069318
Kvantitet 100 g
LEDER BrC1=CC2=C(C=C1)SC=C2
Molekylvikt (g/mol) 213.09
Procent renhet 97%