Läs mer
5-Bromobenzoxazole-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15414937
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414937 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15414937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32237.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromobenzoxazole-2-thiol
CAS 439607-87-1
Smältpunkt 280°C to 283°C
Molekylformel C7H4BrNOS
MDL-nummer MFCD08447020,MFCD22556198
Kvantitet 1 g
Känslighet Light and moisture sensitive
Synonym 5-bromobenzo d oxazole-2-thiol, 5-bromobenzoxazole-2-thiol, 5-bromobenzo d oxazole-2 3h-thione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2-thiol, acmc-20am5b, 5-bromo-2 3h-benzoxazolethione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2 3h-thione
InChI-nyckel YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=C2OC(=S)NC2=C1
IUPAC-namn 5-bromo-3H-1,3-benzoxazole-2-thione
Molekylvikt (g/mol) 230.08
PubChem CID 10633197
Formel vikt 230.08
Procent renhet 97%