Läs mer
5-bromocytosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10164320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10164320 250 mg Glasflaska 250mg
10041900 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10164320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165782500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2240-25-7 | Molekylformel: C4H4BrN3O | Molekylvikt: 190,00 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2240-25-7
Molekylformel C4H4BrN3O
Molekylvikt (g/mol) 190.00
MDL-nummer MFCD00056025
InChI-nyckel QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromocytosine, 4-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 6-amino-5-bromopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-amino-5-bromopyrimidin-2-ol, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-bromo, 4-amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 2 1h-pyrimidinone,6-amino-5-bromo, 6-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one, 4-amino-5-bromo-1,2-dihydropyrimidin-2-one
PubChem CID 75233
IUPAC-namn 6-amino-5-brom-lH-pyrimidin-2-on
LEDER NC1=C(Br)C=NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromocytosine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 240,0 °C till 243,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 24, 319
Formel vikt 190
Procent renhet 99%
Fysisk form Amorft pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromocytosine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.