Läs mer
5-bromofuran-2-karboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30347136
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30347136 1 g
1 options
Produktkod. 30347136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6846051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde
CAS 1899-24-7
Molekylformel C5H3BrO2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Bromo--2-furaldehyde, 2-Bromo-5-furancarboxaldehyde, 2-Bromofuran-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-2-formylfuran, 5-Bromo-2-furaldehyde, 5-Bromo-2-furancarboxaldehyde, 5-Bromo-2-furfural, 5-Bromo-2-furylaldehyde, 5-Bromofuran-2-aldehyde, 5-Bromofurfural
InChI formel InChI=1S/C5H3BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
LEDER Brc1oc(C=O)cc1
IUPAC-namn 5-bromofuran-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 174.98
Formel vikt 173.9316