Läs mer
5-bromofuran-2-karboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde |
| CAS | 1899-24-7 |
| Molekylformel | C5H3BrO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 5-Bromo--2-furaldehyde, 2-Bromo-5-furancarboxaldehyde, 2-Bromofuran-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-2-formylfuran, 5-Bromo-2-furaldehyde, 5-Bromo-2-furancarboxaldehyde, 5-Bromo-2-furfural, 5-Bromo-2-furylaldehyde, 5-Bromofuran-2-aldehyde, 5-Bromofurfural |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H |
| LEDER | Brc1oc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-bromofuran-2-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.98 |
| Formel vikt | 173.9316 |