Läs mer
5-bromosamin
Produktkod. 11996671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11996671 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 11996671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439600010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 830-93-3 | C11H13BrN2 | 253,14 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromogramine
CAS 830-93-3
Smältpunkt 156°C to 156.5°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H13BrN2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-bromogramine, 1-5-bromo-1h-indol-3-yl-n,n-dimethylmethanamine, indole, 5-bromo-3-dimethylamino methyl, 5-bromo-1h-indol-3-yl methyl dimethylamine, 5-bromo-3-dimethylaminomethyl indole, 5-bromogramine crystalline, 5-bromo-n,n-dimethyl-1h-indole-3-methanamine, 1h-indole-3-methanamine, 5-bromo-n,n-dimethyl, 4-22-00-04316 beilstein handbook reference, 5-bromo-1h-indol-3-ylmethyl-dimethyl-amine
InChI-nyckel FSERHDPEOFYMMK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CC1=CNC2=C1C=C(C=C2)Br
IUPAC-namn 1-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimetylmetamin
Molekylvikt (g/mol) 253.14
PubChem CID 13249
Formel vikt 253.14
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Kristallint pulver eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Bromogramine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Endast användning för forskning i RUO –